Heizhauben, WHG2-Serie
Lieferant: Mohr & Co.
Pilz
454-1130EA 0 EUR
454-1130 454-1106 454-1118 454-1126 454-1138 454-1142 454-1110 454-1122 454-1134
Heizhauben, WHG2-Serie
Heizgeräte Heizhauben
Diese Heizhauben verfügen über einen gehäkelten Außenmantel für Rundkolben.
  • Handgehäkelte Heizmäntel aus Glasseide
  • Mit lösbarer Steckverbindung von 0,5-m-Kabellänge
  • RCD-Schutzstecker mit 1,0-m-Kabellänge
  • T max = 450 °C
Die 25 und 50-ml-Heizhauben haben einen Schiebeschalter, 100 bis 1000 ml mit Serien/Parallel-Schiebeschalter und ab 2000 ml mit Serien/Parallel-Drehschalter.