Überbrillen, X-Generation, 5X7
Lieferant: UNIVET
5X7.01.11.30 5X7.03.11.00 5X7.01.11.02 5X7.01.00.00
UNVT5X7.01.11.30EA 220 EUR
UNVT5X7.01.11.30 UNVT5X7.03.11.00 UNVT5X7.01.11.02 UNVT5X7.01.00.00
Überbrillen, X-Generation, 5X7
Schutzbrillen
Das Modell 5X7 ist die ultimative Überbrille: Sie bietet maximalen Schutz und kann bequem über der eigenen Korrektionsbrille getragen werden.
  • Ideal für den Gebrauch mit Korrektionsbrillen
  • Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel
  • Längenverstellbare Bügel mit SoftPad-Technologie
  • Breites Filtersortiment
Gewicht: 37 g