Tropftrichter, zylindrisch, mit Doppelmantel
Lieferant: Neubert
NEUB1596-20-0119EA 460 EUR
NEUB1596-20-0119 NEUB1596-20-0050
Tropftrichter, zylindrisch, mit Doppelmantel
Trichter Tropftrichter
Borosilikatglas 3,3, mit PTFE-Hahn.
  • Graduiert
  • Mit Tropfenzähler
  • Mit GL 14 Oliven (PE)
  • Mit Druckausgleich