Überbrillen, Tryon OTG
Lieferant: Bollé Safety
TRYOTGPSI TRYOTGPSF
BOLETRYOTGPSIEA 19.8 EUR
BOLETRYOTGPSI BOLETRYOTGPSF
Überbrillen, Tryon OTG
Schutzbrillen
Diese Premium OTG Überbrillen bieten eine maximale Abdeckung und verfügen über längenverstellbare Bügel für eine genaue Anpassung an den jeweiligen Träger. Die Tryon OTG ist mit den meisten Korrekturbrillen kompatibel.
  • Oberer flexibler Schutz vorn (TPR)
  • Coinjizierte, anpassbare und längenverstellbare PC/TPR-Bügel
  • Bügel FLEX 160°
  • Reinigungsbeständig (wasser- und seifenfest)
  • Mechanische Festigkeit: Stoß mit niedriger Energie
  • Beständig gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit und extreme Temperaturen
  • 99,9% UVA/UVB-Schutz
Die auf beiden Seiten aufgetragene permanente PLATINUM®-Beschichtung verleiht der Scheibe eine hohe Kratzfestigkeit und verhindert nachhaltig das Beschlagen der Brille, wodurch sie noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort garantiert.
Gewicht: 41 g
Standards: EN166, EN170, EN172