Next generation dsDNA-quantifizierungs-Kits, AccuBlue®
Lieferant: Biotium
31060 31060-T 31061 31061-T
31060.EA 677 EUR
31060. 31060-T 31061. 31061-T
Next generation dsDNA-quantifizierungs-Kits, AccuBlue®
Nukleinsäure-Reagenzien Next Generation Sequencing Reagenzien
Das AccuBlue® NextGen dsDNA-Quantifizierungs-Kit bietet ein unvergleichliches Maß an Sensitivität in der dsDNA-Detektion. Es stellt eine sensitive und präzise Methode zur DNA-Quantifizierung für geringste Mengen von DNA dar, mit einer Nachweisgrenze von nur einem pg DNA in einem 96-Well-Mikrotiterplatten-Reader-Assay.
  • Nachweisgrenze: 1 pg DNA*
  • Linearer Bereich: 1 bis 3000 pg dsDNA pro Well einer 96-Well-Mikrotiterplatte (0,5 pg/µl bis 300 pg/µl der Probe)
  • Unübertroffene Sensitivität
  • Grün fluoreszierender Farbstoff mit blauen LED-Anregungsquellen (Anregungs-/Emissionswellenlängen: 468/507 nm)
Das AccuBlue® NextGen dsDNA-Quantifizierungs-Kit bietet ein unübertroffenes Maß an Sensitivität in der dsDNA-Detektion. Es ist ideal, um Proben für Anwendungen wie das Next Generation Sequencing (NGS) und die digitale PCR vorzubereiten. Das Kit wurde für die Verwendung mit 96-Well-Fluoreszenz-Readern, die mit Anregungs- und Emissionsfiltern zur Detektion grüner Fluoreszenz ausgestattet sind, konzipiert. Aufgrund der einzigartigen Spektraleigenschaften eignet es sich bestens für Geräte mit blauen LED-Anregungsquellen.
*Nachweisgrenze im Bereich von 1 bis 5 pg, je nach Sensitivität des jeweiligen Geräts
Lieferumfang: Das Kit enthält AccuBlue® NextGen Farbstoff, 400X; AccuBlue® NextGen Verstärker, 100X; AccuBlue® NextGen Puffer, 1X; hochsensitiver DNA-Standard, 10 ng/μl. Für Anwender, die ihre eigenen DNA-Standards benutzen möchten, sind separate AccuBlue® Quantifizierungslösungen ohne DNA-Standard erhältlich.