Peptid-Entsalzungssäulen, Pierce™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
89851 89852
PIER89851EA 463 EUR
PIER89851 PIER89852
Peptid-Entsalzungssäulen, Pierce™
Chromatographiesäulen
Thermo Scientific™ Pierce™ Peptid-Entsalzungssäulen sind gebrauchsfertige Zentrifugensäulen, die eine effiziente Entsalzung von Peptidproben nach enzymatischer Verdauung ermöglichen. Das in jeder Säule enthaltene hydrophobe Harz auf Polymerbasis bietet hervorragende Bindungs- und Rückgewinnungseigenschaften für Peptidproben bei der Vorbereitung für die Massenspektrometrie und andere Methoden.
  • Entfernt MS-störende Verunreinigungen: Erhebliche Reduzierung die Signalunterdrückung und verbessert die Empfindlichkeit bei der Massenspektrometrie
  • Hohe Bindungskapazität: Spezielles hydrophobes Harz auf Polymerbasis ermöglicht eine ausgezeichnete Rückgewinnung von Peptidladungen von 5 µg bis zu 5 mg nativer und TMT-markierter Peptide
  • Einfach zu verwenden: Das Harz wird im Einweg-Spinsäulenformat geliefert, das in viele gängige 2-ml-Röhrchen passt
  • Kompatibel: Das Harz wurde mit einer Vielzahl komplexer Proben, einschließlich TMT-markierter Peptide, validiert und ist unter extremen pH-Bedingungen stabil
Pierce™ Peptid-Entsalzungssäulen bieten eine bequeme und reproduzierbare Möglichkeit, Peptidproben vor der Analyse durch Massenspektrometrie zu entsalzen und von Verunreinigungen zu befreien. Jede Spinsäule kann 5 µg bis 5 mg native und TMT-markierte Peptide binden. Das Spinsäulenformat ermöglicht die parallele Verarbeitung mehrerer Proben (jeweils 10 bis 300 µl) in etwa 30 Minuten.
Massenspektrometrie ist für die Untersuchung biologischer Verbindungen unerlässlich. Viele der im Verlauf der Probenvorbereitung verwendeten Puffer und Reagenzien beeinträchtigen jedoch die Massenspektrometrieanalyse, was zu Spektren von schlechter Qualität und verringerter Empfindlichkeit führt. Pierce™-Peptid-Entsalzungs-Spin-Säulen sind so konzipiert, dass sie viele der störenden hydrophilen Probenverunreinigungen mit minimalem Probenverlust entfernen und so eine empfindliche und umfassende Analyse verdauter Proteinproben durch Massenspektrometrie ermöglichen.