Thermische Isolierbänder, selbstklebend
Lieferant: HORST
100302 100301
HORS100302EA 18.5 EUR
HORS100302 HORS100301
Thermische Isolierbänder, selbstklebend
Klebebänder
Dünnes, anpassungsfähiges Glasband zum Abbinden und Umwickeln von Heizleitungen und Temperaturfühlern.
  • Temperaturbeständig bis 450 °C
  • Stärke: 0,15 mm
Länge: 50,0 m
Farbe: Weiß