Chemikalien-Schutzhandschuhe, uvex u-fit strong N2000
Lieferant: UVEX
6096207 6096208 6096209 6096210 6096211
UVEX6096207EA 21.9 EUR
UVEX6096207 UVEX6096208 UVEX6096209 UVEX6096210 UVEX6096211
Chemikalien-Schutzhandschuhe, uvex u-fit strong N2000
Handschuhe
Diese verstärkten Einwegschutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (0,20 mm) überzeugen vor allem durch ihre hervorragende mechanische Festigkeit. Sie sind flexibel und robust und schützen gut vor Chemikalien-Spritzern.
  • Sehr gute mechanische Festigkeit
  • Hohes Maß an Feingefühl
  • Gute Griffsicherheit
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
Zu den typischen Einsatzgebieten gehören: Labor, chemische Industrie, Feinmontage, Lackierarbeiten, Reinigungsarbeiten und Lebensmittelindustrie.
Standards: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST)
Für Lebensmittelkontakt zugelassen