N,N-Dimethylformamid ≥99,9%, LiChrosolv® für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DMF, Ameisensäuredimethylamid, N,N-Dimethylmethansäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43897.1000 5.43897.2500
5.43897.1000EA 162 EUR
5.43897.1000 5.43897.2500
N,N-Dimethylformamid ≥99,9%, LiChrosolv® für die Flüssigchromatographie, Supelco®
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Molecular Weight: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Flammpunkt: 57.5 °C
MDL: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
UN: 2265
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) ≥ 99.9 %
Water ≤ 0.03 %
Transmission (at 275 nm) ≥ 65 %
Transmission (at 300 nm) ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm) ≥ 99.5 %
Transmission (at 400 nm) ≥ 99.5 %