Dimethylsulfoxid ≥99,7% (durch GC), LiChrosolv® für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DMSO
, Methylsulfinylmethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43900.2500EA
303
EUR
5.43900.2500
5.43900.4000
5.43900.1000
Dimethylsulfoxid ≥99,7% (durch GC), LiChrosolv® für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Dimethylsulfoxid
Formel:
(CH₃)₂SO Molecular Weight: 78,14 g/mol Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 18,5 °C Flammpunkt: 87 °C |
MDL:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) | ≥ 99.7 % |
Water | ≤ 0.2 % |
Evaporation residue | ≤ 0.002 % |
Transmission (at 270 nm) | ≥ 30 % |
Transmission (at 280 nm) | ≥ 60 % |
Transmission (at 300 nm) | ≥ 75 % |
Transmission (from 350 nm) | ≥ 99 % |