Chemikalienschutz-Handschuhe, u-chem 3300
Lieferant: UVEX
6097111 6097107 6097108
112-5416EA 101 EUR
112-5416 112-5412 112-5413
Chemikalienschutz-Handschuhe, u-chem 3300
Handschuhe
Diese äußerst feinfühligen Chemikalienschutzhandschuhe mit Stulpe und Nitrilkautschuk-Beschichtung bieten durch das nahtlose Trägermaterial aus besonders hautsympathischer Bambus-Viskose ein hervorragendes Tragegefühl auch bei längeren Einsätzen.
  • Extrem leicht und äußerst flexibel
  • Sehr gute Passform
  • Gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • Fusselarm
Ideal für Einsatzgebiete wie Chemische Industrie, Druckindustrie, Kontroll- und Wartungsarbeiten, Labortätigkeiten, Lackierarbeiten, Lebensmittelverarbeitung, Pharmaindustrie und Reinigungsarbeiten.
Standards: EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016/Typ A (JKLOPT).