4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6,7-Trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol 1-oxide
H61917.06
H61917.14
H61917.06EA
81.5
EUR
H61917.06
H61917.14
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide 98%
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide
Formel:
C₅H₉O₅P Molecular Weight: 180.096 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01677612 CAS-Nummer: 5301-78-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...