Gelfiltrationsmedien, Sephadex® G-50
Lieferant: Merck
G50150-10G G5050-100G G5050-10G G5050-50G G5080-10G G5080-50G
SIALG50150-10GEA 127 EUR
SIALG50150-10G SIALG5050-100G SIALG5050-10G SIALG5050-50G SIALG5080-10G SIALG5080-50G
Gelfiltrationsmedien, Sephadex® G-50
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Resins
Sephadex® G-50 ist ein Gelfiltrationsmedium, das in der Affinitätschromatographie, der Proteinchromatrographie und der Gelfiltrationschromatographie verwendet wird.
  • 1 g in 9 bis 11 ml quellen lassen
Es wurde zur Untersuchung der Auswirkungen von Schlangengift, zur Isolierung von Lektinen aus verschiedenen Spezies und zur Demonstration des positiven Einflusses von 20% Ethanol auf die Proteinase-Desorption eingesetzt.
Verpackung: In einer Poly-Flasche.