Auswringer für Mopps
Lieferant: CONTEC
2710 2756 2690 2689 2691 2694
141-0959EA 1250 EUR
141-0959 141-1434 141-1433 141-1432 CONT2691 CONT2694
Auswringer für Mopps
Mopps
Eine Auswahl verschiedener Auswringer für gewölbte und flache Mopps.
  • Aus Edelstahl
  • Können mit geschwungenen, Flach- und Fransenmopps benutzt werden
  • Ideal für den Einsatz mit den 15-l-, 20-l- und 25-l-Eimersystemen von Contec
  • Vollständig autoklavierbar