Schnittschutzhandschuhe, uvex NK 4022
Lieferant: UVEX
6020203 6020204
UVEX6020203EA 460 EUR
UVEX6020203 UVEX6020204
Schnittschutzhandschuhe, uvex NK 4022
Handschuhe
Dieser Schutzhandschuh aus Baumwolle und Aramid NBR-Beschichtung bietet einen zuverlässigen und dauerhaften Schnittschutz. Die raue Oberfläche ermöglicht ein hohes Maß an Griffsicherheit, gleichzeitig schützt der Handschuh vor Hitze.
  • Geeignet für Kontakthitze bis zu +100 °C
  • Sehr gute Reiß- und Abriebfestigkeit
  • Sehr gute Griffsicherheit in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen
  • Gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heißen Gegenständen
  • Bequemer Sitz
Einsatzgebiete: Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung, Blechverarbeitung, Maschinen- und Werkzeugbau, Hantieren mit kalten oder heißen Gegenständen.
Standards: EN 388:2016 (2342X), EN 407 (X1XXXX)