Schnittfeste Handschuhe, uvex unidur 6643
Lieferant: UVEX
6031410 6031408 6031409 6031407
UVEX6031410EA 135 EUR
UVEX6031410 UVEX6031408 UVEX6031409 UVEX6031407
Schnittfeste Handschuhe, uvex unidur 6643
Handschuhe
Diese empfindlichen Schnittschutzhandschuhe mit HPPE-Fasern und NBR-Beschichtung an Handfläche und Fingerspitzen sind leicht und bieten einen Schnittschutz der Stufe 3/B. Außerdem sind sie äußerst empfindlich.
  • Sehr hohe Abrieb-, Reiß- und Durchstoßfestigkeit
  • Guter Halt in feuchten und öligen Bereichen
  • Hohe Flexibilität und gutes Tastgefühl
  • Guter Tragekomfort
Ideal für den Einsatz in der Automobil- und Blechindustrie, bei Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten.
Standards: EN 388:2016 (4344B)