Industriehandschuhe, uvex unipur 6639
Lieferant: UVEX
6024810 6024811 6024809 6024808 6024807
UVEX6024810EA 23.7 EUR
UVEX6024810 UVEX6024811 UVEX6024809 UVEX6024808 UVEX6024807
Industriehandschuhe, uvex unipur 6639
Handschuhe
Diese leichten, feinfühligen und schmutzunempfindlichen Polyamid-Schutzhandschuhe mit PU-Beschichtung sind ideal für mechanische Präsisionsarbeiten.
  • Gute mechanische Abriebfestigkeit
  • Gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • Hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • Sehr gute Passform
Zu den typischen Einsatzgebieten gehören: Feinmontage, Präzisionsarbeiten, Kontrollarbeiten und Sortierarbeiten.
Standards: EN 388:2003 (4131)