Reversed-Phase-HPLC-Säulen, Accucore™ Biphenyl
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
17826-012105 17826-052130 17826-102130
554-5943EA 553 EUR
554-5943 554-5944 554-5945
Reversed-Phase-HPLC-Säulen, Accucore™ Biphenyl
Chromatographiesäulen
Die Accucore™ Biphenyl-LC-Säulen sorgen für eine schnelle und zuverlässige Trennung entscheidender Paare und Isomere. Sie bieten einzigartige Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten. Ihre optimierte Packung bietet eine robuste Plattform für eine Vielzahl von Matrizen.
  • Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
  • Niedrigere Rückdrücke, sodass UHPLC nicht erforderlich ist
  • Mixed-Mode-Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten
  • Verbesserte Pi-Pi-Wechselwirkungen bei aromatischen Stoffen
  • Ausgezeichnete chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
Basierend auf der Core Enhanced Technology bieten Accucore™ Reversed-Phase-Säulen für die Flüssigkeitschromatographie schnelle, hochauflösende Trennungen ohne den erhöhten Rückdruck, der bei der Verwendung von Partikeln unter 2 µm auftritt.
Diese Säulen bieten schnelle Laufzeiten, ausgezeichnete Robustheit und konsistente Reproduzierbarkeit sowie das perfekte Gleichgewicht zwischen der Retention polarer Analyten und der Elution hydrophober Analyten.