Industriehandschuhe, uvex phynomic wet plus
Lieferant: UVEX
6006111 6006110 6006109 6006108 6006107
UVEX6006111EA 64.8 EUR
UVEX6006111 UVEX6006110 UVEX6006109 UVEX6006108 UVEX6006107
Industriehandschuhe, uvex phynomic wet plus
Handschuhe
Diese Polyamid/Elastan-Handschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung an Innenhand, Fingerspitzen und Teilen des Handrückens bieten hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit. Sie sitzen wie eine zweite Haut und sind besonders leicht und flexibel – ohne dass die Hände schwitzig werden.
  • Wasserabweisende Beschichtung und Liner
  • Hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
  • Hohe Atmungsaktivität
  • Ausgezeichnete Hautverträglichkeit
  • Sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
  • Sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
Ideal für anspruchsvollere Anwendungen im Außenbereich. Zu den typischen Einsatzgebieten gehören: Feinmontage/Montage, allgemeine Wartungsarbeiten und Präzisionsarbeiten.
Standards: EN 388:2016 (3131X)
OEKO-Tex® Standard 100