Schnittschutzhandschuhe, uvex protector chemical NK2725B / NK4025B
Lieferant: UVEX
6053509 6053510 6053609 6053610
112-5657EA 507 EUR
112-5657 112-5658 UVEX6053609 UVEX6053610
Schnittschutzhandschuhe, uvex protector chemical NK2725B / NK4025B
Handschuhe
Diese robusten Baumwoll/HPPE/Glas-Schutzhandschuhe mit NBR-Spezial-Beschichtung stellen sich mühelos auch den komplexesten Herausforderungen im mechanischen Schutz. Durch die Multi-Layer-Technologie kombinieren sie Dichtigkeit und optimalen Schnittschutz.
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
  • Hoher Tragekomfort
  • Gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
Zu den typischen Einsatzgebieten gehören: Arbeiten mit hoher Schnittgefährdung und Chemikalienkontakt, Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung, Blechverarbeitung, Maschinen- und Werkzeugbau.
Standards: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (4X44C).