Industriehandschuhe, uvex unilite 7700
Lieferant: UVEX
6058507 6058508 6058509 6058510 6058511
UVEX6058507EA 54 EUR
UVEX6058507 UVEX6058508 UVEX6058509 UVEX6058510 UVEX6058511
Industriehandschuhe, uvex unilite 7700
Handschuhe
Diese flexiblen und robusten Polyamid/Elastan-Handschuhe mit NBR/PU-Schaumbeschichtung an Innenhand und Fingerspitzen sind speziell für mechanische Präzisions- und Kontrollarbeiten konzipiert.
  • Gute mechanische Abriebfestigkeit
  • Gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten bis leicht öligen Bereichen
  • Sehr gute Passform, gutes Tast- und Fingerspitzengefühl und hohe Flexibilität
Zu den typischen Einsatzgebieten gehören: Feinmontage, Präzisionsarbeiten, Kontrollarbeiten und Sortierarbeiten.
Standards: EN 388:2016 (4131X).