Strickhandschuhe, uvex unipur carbon
Lieferant: UVEX
6055606 6055607 6055608 6055609 6055610
112-5417EA 6.1 EUR
112-5417 112-5418 112-5419 112-5420 112-5421
Strickhandschuhe, uvex unipur carbon
Handschuhe
Diese Polyamid-Handschuhe mit Strickbund, dünner Elastomer-Beschichtung an den Fingerspitzen und Carbon-Mikrobenoppung an der Innenhand sind feinfühlig und antistatisch.
  • Sehr gute Griffsicherheit
  • Sehr hohe Atmungsaktivität
  • Hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
Einsatzgebiete: Arbeiten an Touchscreens, Elektroindustrie, Arbeiten in antistatischen Bereichen, Montage elektronischer Bauteile.
Standards: DIN EN 16350:2014; EN 388:2016 (2131X)