Peroxidase-Substrate, KPL TrueBlue™
Lieferant: SERACARE LIFE SCIENCES
5510-0030 71-00-67
KPLI5510-0030EA 683 EUR
KPLI5510-0030 KPLI71-00-67
Peroxidase-Substrate, KPL TrueBlue™
Proteinkonjugate und Markierungen
KPL TrueBlue™ Peroxidase-Substrat ist ein hochsensitives chromagenes Substrat für die Visualisierung von mit Meerrettichperoxidase markierten Reporter-Reagenzien.
  • Liefert eine brillantblaue spezifische Färbung, die einen ausgezeichneten Kontrast zu roten Gegenfärbungen bietet
  • Frei von bekannten Karzinogenen
  • Gebrauchsfertiges, flüssiges Einkomponenten-Substrat
  • Kein Mischen notwendig
KPL TrueBlue™ Peroxidase-Substrat ist eine gepufferte Lösung, die 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) und H2O2 enthält. Es wurde für den Gebrauch mit Zellpräparaten optimiert und kann für Immunblotting-Verfahren verwendet werden, nicht jedoch für Microwell-ELISA oder andere Anwendungen, die ein lösliches Reaktionsprodukt erfordern.
Bitte beachten Bei Raumtemperatur lagern (22 bis 28 °C). TrueBlue ist ab dem Herstellungsdatum für bis zu 30 Monate stabil.