Affinitätschromatographiemedien, Gelatine-Agarose
Lieferant: Merck
G5384-100ML G5384-10ML G5384-25ML G5384-5ML
SIALG5384-100MLEA 1530 EUR
SIALG5384-100ML SIALG5384-10ML SIALG5384-25ML SIALG5384-5ML
Affinitätschromatographiemedien, Gelatine-Agarose
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Resins
Gelatine-Agarose ist Agarose in Kochsalzsuspension zur Verwendung in der Affinitätschromatographie, der Proteinchromatographie und in Spezialharzen.
  • Suspension in 0,5 M NaCl mit 0,02% Thiomersal
  • Protein aus Schweinehaut
  • Beladung: ≥3 mg pro ml
  • Mit Bromcyan-Matrixaktivierung und Amino-Matrixbindung
Gelatine-Agarose wurde in Studien zu pathologischen Prozessen der Geweberemodellierung sowie zu den Interaktionen zwischen Ei und Spermium bei Säugetieren eingesetzt.
Verpackung: In einer Glasflasche.