Saure Reiniger, TICKOPUR TR 2
Lieferant: BANDELIN-ELECTRONIC
891 893
142-1906EA 23 EUR
142-1906 142-1985
Saure Reiniger, TICKOPUR TR 2
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
TICKOPUR R 2 ist ein Spezial-Reiniger auf Basis von Phosphorsäure zur Reinigung von zerlegten und unzerlegten Maschinen, Vergasern, Werkzeugen, Geräten und Teilen.
  • Schonende Reinigung
  • Demulgierendes Konzentrat
  • Korrosionsschutz
  • Schwach sauer, pH 3,6
  • Dosierung 0,1 - 5%
Diese Reiniger eignen sich zur Reinigung von Metallen, auch Leichtmetall, Glas, Keramik, Kunststoff und Gummi.
Ideal für mineralische Rückstände, Flugrost, Pigmente, Schleif-, Polier- und Läpprückstände, Fette, Öle und Wachse.