Membranpumpen, VARIO® select
Lieferant: VACUUBRAND
20736350 20738150
131-0033EA 5170 EUR
131-0033 131-0050
Membranpumpen, VARIO® select
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Der VACUU·SELECT Controller macht Ihre Arbeit einfacher und ermöglicht, dass die VARIO select Membranpumpen eine unvergleichliche Präzision liefern. Die Pumpen laufen flüsterleise und reagieren in Echtzeit, indem sie die Drehzahl an die Prozessbedingungen anpassen. Der intuitive VACUU·SELECT Controller bietet vordefinierte Anwendungen für alle gängigen Vakuumprozesse. VACUUBRAND VARIO® Technologie - schafft mehr Zeit für andere Aufgaben.
  • Vakuum-Controller VACUU·SELECT mit grafischer Bedienoberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Kontaminationsfreies Fördern und Evakuieren
  • Unübertroffene Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
  • Sehr gutes Endvakuum und TURBO·MODE für den Einsatz als Vorpumpe für Turbopumpen
Sämtliche medienberührten Teile bestehen aus Aluminium, Edelstahl oder sorgfältig ausgewählten Kunststoffen, die für einen breiten Anwendungsbereich mit nicht-korrosiven Gasen geeignet sind.
MD 4 VARIO® select
Diese dreistufige Membranpumpe ist ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von nicht-korrosiven Gasen und erreicht ein Endvakuum von 1 mbar.
MV 2 VARIO® select
Vierstufige Membranpumpen wie die MV 2 VARIO select sind eine ausgezeichnete Lösung für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von nicht-korrosiven Gasen bei einem Endvakuum von 0,3 mbar.
MD 12 VARIO® select
Diese dreistufige Membranpumpe stellt eine leistungsstarke Lösung für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von nicht-korrosiven Gasen dar und erreicht ein Endvakuum von 1,5 mbar. Mit ihrem besonders hohen Saugvermögen ist diese Pumpe eine hervorragende Option für Anwendungen mit höheren Gaslasten oder schnelles Abpumpen von Vakuumkammern.
MV 10 VARIO® select
Vierstufige Membranpumpen wie die MV 10 VARIO select sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von nicht-korrosiven Gasen und erreichen ein Endvakuum von 0,3 mbar. Mit ihrem besonders hohen Saugvermögen ist diese Pumpe eine hervorragende Option für Anwendungen mit höheren Gaslasten oder schnelles Abpumpen von Vakuumkammern.
Bestellinformation: Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Betriebsanleitung.