Window Maker™ Detektionsfenster-Brenner für die Kapillarelektrophorese
Lieferant: MICROSOLV
07201-S 07204-S 07207-S
MICS07201-SEA 264 EUR
MICS07201-S MICS07204-S MICS07207-S
Window Maker™ Detektionsfenster-Brenner für die Kapillarelektrophorese
Elektrophorese-Systeme Kapillarelektrophorese-Systeme
Stellt ein perfektes Detektionsfenster her. Entfernt die Polyimid-Beschichtung von Kapillaren mit einem Außendurchmesser von 365 µm für die Detektion mittels UV und LIF.
  • Einfache Anwendung für alle Kapillaren in der CE
  • Benötigt nur 10 Sekunden, um ein perfektes Fesnter herzustellen
Der Window Maker™ produziert ausreichend Hitze, um das Polyimid zu verbrennen, ohne jedoch das Glas in irgendeiner Weise zu beschädigen. Kann zur Entfernung von 1 bis 2 mm Polyimid vom Kapillareinlass und -auslass verwendet werden.
Lieferumfang: Wird mit einem Standard-2-More Product Information