VWR®, Abklärflaschen, mit Absperrhahn
Lieferant: VWR Collection
215-4179EA 126 EUR
215-4179 215-4180 215-4181 215-4182
VWR®, Abklärflaschen, mit Absperrhahn
Flaschen Abklärflaschen
Borosilikatglas 3.3, mit blauem PP-Schraubverschluss (GL 45) und austauschbarem Absperrhahn aus Glas.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Sämtliche Teile der Flasche sind vollständig autoklavierbar
Ideal für die Lagerung von Flüssigkeiten, die aggressive Säuren oder Laugen enthalten.