VWR®, Adapter mit Absperrhahn und Schlaucholive
Lieferant: VWR Collection
201-1374EA 28.5 EUR
201-1374 201-1375 201-1376 201-1377 201-1378 201-1379 201-1396 201-1397
VWR®, Adapter mit Absperrhahn und Schlaucholive
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
Borosilikatglas 3.3.
  • Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien und Temperaturwechsel
  • Mit gerader oder rechtwinkliger Schlaucholive
  • Mit Normschliff-Kern und Normschliff-Hahn (NS)
  • Hahn mit massivem Glasküken, Bohrung 2,5 mm
Außendurchmesser der Schlaucholive: 8 mm