Elektrolytlösungen, wässrig
Lieferant: SI Analytics
285136923
285138349
285138649
285138151
285138560
285138590
285138440
SCOI285136923EA
42.8
EUR
SCOI285136923
662-6184
SCOI285138649
SCOI285138151
SCOI285138560
SCOI285138590
SCOI285138440
Elektrolytlösungen, wässrig
Elektrolyte
Elektrodenfülllösungen
Wässrige Elektrolytlösungen werden für Bezugselektroden, als Brückenelektrolyt und zur Aufbewahrung verwendet.