Allzweckhandschuhe, TEGERA® 888
Lieferant: EJENDALS
888-10 888-11 888-12 888-6 888-7 888-8 888-9
112-5380EA 112.32 EUR
112-5380 112-5381 112-5382 112-5383 112-5384 112-5385 112-5386
Allzweckhandschuhe, TEGERA® 888
Handschuhe
Diese ungefütterten Handschuhe bestehen aus einer Kombination aus Vollnarben-Rindleder (50%), Baumwolle (49%) und Naturlatex (1%).
  • Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Finger und Daumen
  • 360° Gummizug-Bündchen
  • Hoher Schutz mit gutem Fingerspitzengefühl
  • Robust und gute Passform
  • Ideal für mittelschwere Allround-Arbeiten
Die Handschuhe schützen vor Schürfwunden, Blasen, Kratzern, Schnittwunden und Kontakt mit Schmutz.
Vorrangige Einsatzgebiete: Flughafenarbeiten, Montage, Gebäudereinigung, Bauarbeiten, Lagerarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Werkstattarbeiten,Transportarbeiten, Maschinenführung, Holzindustriearbeiten, Müllabfuhr und Maschinenbedienung.
Colour: Grey/blue/black/white
Standards: EN 388:2016 (2121X); Kat. II.