Chemie-Membranpumpen, VARIO® select
Lieferant: VACUUBRAND
20732450 20736550
131-0018EA 4695 EUR
131-0018 131-0035
Chemie-Membranpumpen, VARIO® select
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Der VACUU·SELECT Controller macht Ihre Arbeit einfacher und ermöglicht, dass die VARIO select Chemie-Membranpumpen eine unvergleichliche Präzision liefern. Die Pumpen laufen flüsterleise und reagieren in Echtzeit, indem sie die Drehzahl an die Prozessbedingungen anpassen. Der intuitive VACUU·SELECT Controller bietet vordefinierte Anwendungen für alle gängigen Vakuumprozesse.
  • Vakuum-Controller VACUU·SELECT mit grafischer Bedienoberfläche und vordefinierten Vakuumprozessen vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Automatische Siedepunkterkennung und Anpassung des Vakuums für kurze Prozesszeiten
  • Unübertroffene Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
  • Hohe chemische Beständigkeit
MZ 2C VARIO select
Die MZ 2C VARIO select Pumpe ist eine hervorragende Lösung für Labore, die mit den gängigsten Lösemitteln arbeiten.
MD 4C VARIO select
Die MD 4C VARIO select Pumpe eignet sich ideal für die Arbeit mit den meisten hochsiedenden Lösemitteln. Dank ihres dreistufigen Aufbaus erreicht sie ein Endvakuum von 1,5 mbar.
Lieferumfang: Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Betriebsanleitung.