Adapter, PTFE, GL-Gewinde, BOLA
Lieferant: Bohlender
D730-24 D730-12
BOHLD730-24EA 57.6 EUR
BOHLD730-24 BOHLD730-12
Adapter, PTFE, GL-Gewinde, BOLA
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Adapter aus PTFE-Glasfaser.
  • Übergang von Pumpengewinde M20x1,5 auf GL-Gewinde
  • Druckbeständige Verbindung von hartwandigen Schläuchen bis maximal 10 bar
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit von −200 bis +250 °C