Lagerboxen, rechteckig
Lieferant: Gilac PROFESSIONNEL
G119921 G118921 G118977 G119621 G119677 G119821 G119877 G119977 G193377
CORAG119921EA 77.9 EUR
CORAG119921 CORAG118921 CORAG118977 CORAG119621 CORAG119677 CORAG119821 CORAG119877 CORAG119977 CORAG193377
Lagerboxen, rechteckig
Boxen Lagerboxen
Diese rechteckigen Lagerboxen aus HDPE sind ideal für die Lagerung und den Transport von Rohstoffen bei Minustemperaturen oder bei Raumtemperatur.
  • Keine Fugen oder Überlappungen und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung
  • Spülmaschinenfest
  • Optionaler Deckel für verbesserte Hygiene
  • Mit und ohne Deckel stapelbar
  • Vertikale seitliche Verstärkungen für erhöhte Tragkraft
  • Kompatibel mit Gilac Fahrgestellen mit 4 oder 6 Rädern
Bestellinformation: Die Deckel sind separat zu bestellen.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable