VWR®, Economy Spill Kits
Lieferant: VWR Collection
121-0178EA 127 EUR
121-0178 121-0176 121-0177
VWR®, Economy Spill Kits
Absorptionsmaterial
Diese wirtschaftlichen Soforthilfe-Sets verstauen Absorptionsmittel mit zugehöriger Anleitung in einer platzsparenden Tasche. Sie eignen sich ideal für unterwegs, zum Beispiel für LWK-Fahrer, Außendienstarbeiter etc.
  • Verbessern die Produktivität und Effizienz der Mitarbeiter
  • Schnelle Hilfe bei Verschüttungen
  • Gelbe PVC-Tasche für eine gut sichtbare Aufbewahrung des Notfall-Sets
  • Vielseitig einsetzbar, mit oberflächenaktivem Mittel behandelt, feuerfest
  • Wasserbeständig, die leichte Tasche hält die Sorptionsmittel trocken
Absorptionsmittel in hellen Farben nehmen ein breites Spektrum von aggressiven Chemikalien auf und bleiben dabei chemisch inert. Weiße Absorptionsmittel sind wasserabweisend und saugen gleichzeitig Flüssigkeiten auf Mineralölbasis, Farben und nicht wasserlösliche Chemikalien auf - perfekt für den Einsatz sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Graue Absorptionsmittel nehmen chemische Flüssigkeiten auf Wasser- oder Mineralölbasis sowie nicht aggressive Chemikalien auf.
Bestellinformation: Jedes Set wird mit 25 Tüchern (410×510 mm), 4 Sperren (Ø 76×1220 mm) und einer Gebrauchsanleitung geliefert.
Verpackung: Verpackt in einer widerstandsfähigen, transparenten PVC-Tasche mit Trageriemen.