Ammoniak -Lösung 25%, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43830.0100 5.43830.0250
5.43830.0100EA 44.6 EUR
5.43830.0100 5.43830.0250
Ammoniak -Lösung 25%, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Ammonia
  • for HPLC LiChropur®
Formel: NH₃
Molecular Weight: 17.03 g/mol
Siedepunkt: 37.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57.5 °C
Dichte: 0.903 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011418
CAS-Nummer: 7664-41-7
UN: 2672
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00492