HPLC-Säulen, SUPELCOSIL™, LC-8-DB, Supelco®
Lieferant: Merck
58347 59563 58354 59553 58344 58354C40 58976 58990-U 58991 58991C40
58347.EA 754 EUR
58347. 59563. 58354. 59553. 58344. 58354C40 58976. 58990-U 58991. 58991C40
HPLC-Säulen, SUPELCOSIL™, LC-8-DB, Supelco®
Chromatographiesäulen
Die SUPELCOSIL LC-DB-Phasen sind speziell für basische Verbindungen desaktiviert. Diese Säulen bieten eine geringere Retention, eine bessere Peakform und eine höhere Effizienz für organische Basen als dies mit konventionellen Reversed-Phase-Säulen erreicht werden kann.
Lieferumfang: Das Supelguard Kartuschen-Set enthält eine Kartusche, einen einzelnen Halter, ein Schlauchstück und zwei Nuts und Ferrulen.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Kohlenstoffbelastung 6%
Endcapped Ja
Surface area 170 m²/g
USP-Code L7