Multi Management Software, APT-COM™ 4
Lieferant: Binder
9053-0039 9053-0040 9053-0042
BIND9053-0039EA 258 EUR
BIND9053-0039 BIND9053-0040 BIND9053-0042
Multi Management Software, APT-COM™ 4
Software Labor-Software
Verwalten, Aufzeichnen, Programmieren und Dokumentieren, das und noch viel mehr ist mit dieser Software möglich. Vom GLP-konformen Aufzeichnen bis zur komfortablen Programmerstellung und Verwaltung von bis zu 100 Geräten ist die APT-COM™ 4 in allen Branchen einsetzbar und erleichtet komplexe Arbeitsprozesse um ein Vielfaches.
  • Zentraler Überblick über alle Geräte grafisch und tabellarisch
  • Aufzeichnungsmanagement (anlegen, löschen, archivieren)
  • Auswahl von fünf Menüsprachen: DE, EN, FR, IT, ES
  • Grafischer und numerischer Programmeditor
  • Erinnerungen einstellbar über Zeitgeberfunktion
  • Dokumentation von Messwerten
  • Export der Messwerte in CSV- und PDF-Format
BASIC Edition: Für einfache Anforderungen an Aufzeichnung und Dokumentation mit bis zu fünf vernetzten Geräten.
PROFESSIONAL Edition: Komfortable Geräte- und Benutzerverwaltung, die auf die BASIC-Edition aufbaut. Für die Vernetzung von bis zu 100 Geräten geeignet.
GLP Edition: Für die Arbeit nach GLP-konformen Bedingungen. Die Dokumentation der Messwerte erfolgt gemäß den Anforderungen der FDA-Richtlinien 21 CFR 11 manipulationssicher.