1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure Dinatriumsalz 0.1 M DCTA-Na4 in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, für die Komplexometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
35103-1L
35103-6X1L
35103-1LEA
176.15
EUR
35103-1L
35103-6X1L
1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure Dinatriumsalz 0.1 M DCTA-Na4 in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, für die Komplexometrie, Fluka™
1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure Dinatriumsalz
Formel:
C₁₄H₂₀N₂Na₂O₈ |
CAS-Nummer:
5786-78-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.999 - 1.001 |