Hochtemperaturöfen mit Hubtür und SiC-Stabbeheizung bis 1600 °C, Modelle LHTCT
Lieferant: Nabertherm
Nabertherm
455-1883EA 15650 EUR
455-1883 455-1882 455-1863 455-1885 455-1862 455-1884 455-1865 455-1854 455-1864 455-1856 455-1855 455-1857
Hochtemperaturöfen mit Hubtür und SiC-Stabbeheizung bis 1600 °C, Modelle LHTCT
Öfen Veraschungs- und Muffelöfen
Die hohe Beständigkeit der SiC-Stäbe beim periodischen Betrieb, kombiniert mit der hohen Aufheizgeschwindigkeit, macht diese Hochtemperaturöfen zu guten Allroundern im Laboreinsatz. Je nach Ofenmodell und Einsatzbedingungen können Aufheizzeiten von 40 Minuten auf 1400 °C erreicht werden.
  • SiC-Stabbeheizung
  • Doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen mit zusätzlicher Gebläsekühlung für eine geringe Außenwandtemperatur
  • Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind
  • Einfacher Austausch der Heizstäbe
  • Mit Hubtür (LHTCT), wobei die heiße Seite vom Bediener abgewendet ist
  • Regelbare Zuluftöffnung, Abluftöffnung in der Decke
Der Ofen ist mit dem C550 Controller mit Touchscreen-Display ausgestattet, welcher 10 frei einstellbare Programme und 20 Segmente sowie 2 Extra-Funktionen bietet. Diese Controller verfügen über eine PID-Mikroprozessor-Regelung mit Selbstdiagnosesystem und integrierter Prozessdokumentation.
Für alle Geräte ist ein dreiphasiger 400 V-Netzanschluss erforderlich (400 V 3/N/PE) - nur Modell LHTCT 01/16 ist mit einphasigem 230 V 1/N/PE-Anschluss erhältlich. Optionale Zusatzausstattung, wie z.B. Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware, Abzugskamin, Abzugskamin mit Ventilator, Katalysator, Schutzgasanschluss und manuelle oder automatische Begasungssysteme, ist ebenfalls erhältlich.
Bestellinformation: Entsprechende Modelle mit Klapptüren sind ebenfalls erhältlich. Bitte suchen Sie die Website für weitere Details auf.
Bitte beachten Hinweis: Die maximale Dauerbetriebstemperatur sollte 50 ˚C unter der Maximaltemperatur des jeweiligen Modells liegen.
Höhe: Plus maximal 240 mm bei geöffnetem Modell LHTCT. Minuten bis Tmax: Bei Anschluss an 230 V 1/N/PE bzw. 400 V 3/N/PE. Die Lebensdauer der Heizelemente hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist bei höheren Arbeitstemperaturen mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen. Ein typischer Richtwert für die Lebensdauer: Bei regulärer Nutzung zwischen 1500 und 1550 °C können 1.000 Betriebsstunden erwartet werden. Höhere Temperaturen verringern disproportional die Lebensdauer der Heizelemente.