Destillierkolben, nach Engler, mit Seitenrohr, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
216542808 246542805
SCOT216542808EA 469 EUR
SCOT216542808 SCOT246542805
Destillierkolben, nach Engler, mit Seitenrohr, DURAN®
Kolben Destillierkolben
Diese Englerkolben werden aus Borosilikatglas 3.3 mit hoher hydrolytischer Beständigkeit hergestellt, welches in der ASTM-Spezifikation E 438 als Typ I, Klasse A definiert wird.
  • Kapazität: 125 ml
  • Seitenrohr: 100 mm lang, Durchmesser von 7 mm
Diese Kolben sind in zwei Ausführungen erhältlich, entweder mit NS 19/26 Hülse oder mit Bördelrand.
Standards: Erfüllen die Anforderungen gemäß ASTM D86 und DIN EN ISO 3405.