Teststreifen, Arsen, QUANTOFIX®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
QUANTOFIX® Teststäbchen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Je nach Konzentration des Analyten in der Probe ändert sich die Farbe des Indikatorfeldes. Die Auswertung erfolgt meist visuell durch einen Vergleich der Reaktionsfarbe mit der mehrstufigen Farbskala. Die Teststäbchen sind für die einmalige Verwendung vorgesehen und müssen weder gewartet noch kalibriert werden.
- Ergebnisse innerhalb von Sekunden: Einfach eintauchen, warten und anhand der mehrstufigen Farbskala ablesen
- Unmittelbar gebrauchsfertig: Für die Analyse wird kein weiteres Zubehör benötigt
- Sichere Ergebnisse: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Mit diesen Teststreifen lässt sich Arsen in Lösungen schnell und einfach bestimmen. Sie werden mit allen erforderlichen Reagenzien geliefert, sodass die Messung sofort durchgeführt werden kann. Innerhalb von 20 bis 30 Minuten erhält man so ein sicheres Ergebnis.
Als natürlich vorkommendes Element ist Arsen in der Erdkruste weit verbreitet. In der Natur kommt es am häufigsten in Form von anorganischen Verbindungen mit Schwefel oder Sauerstoff vor. Organische Arsenverbindungen dienen z. B. als Pestizide. Arsen ist giftig und kann Hauterkrankungen, Keratose und Melanome verursachen. Der Arsengehalt von Trinkwasser wird daher sorgfältig überwacht.
Lieferumfang: Das QUANTOFIX® Arsen Sensitive Kit enthält 100 Teststäbchen in einer Dose, Reagenzien und alle erforderlichen Utensilien in einem robusten Koffer.