Teststreifen, Nitrat, QUANTOFIX®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
913918 91351
MANA913918EA 108 EUR
MANA913918 MANA91351
Teststreifen, Nitrat, QUANTOFIX®
Umwelt-Prüfkits
QUANTOFIX® Teststäbchen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Je nach Konzentration des Analyten in der Probe ändert sich die Farbe des Indikatorfeldes. Die Auswertung erfolgt meist visuell durch einen Vergleich der Reaktionsfarbe mit der mehrstufigen Farbskala. Die Teststäbchen sind für die einmalige Verwendung vorgesehen und müssen weder gewartet noch kalibriert werden.
  • Ergebnisse innerhalb von Sekunden: Einfach eintauchen, warten und anhand der mehrstufigen Farbskala ablesen
  • Unmittelbar gebrauchsfertig: Für die Analyse wird kein weiteres Zubehör benötigt
  • Sichere Ergebnisse: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Diese Teststreifen ermöglichen die schnelle und zuverlässige Bestimmung von Nitrat und Nitrit in Lösungen. Das einfache Eintauchen-und-Ablesen-Verfahren liefert innerhalb von einer Minute sichere Ergebnisse. Nitrit ist ein unerwünschtes Nebenprodukt in Kühlschmierstoffen und kann karzinogene Verbindungen bilden. Kühlschmierstoffe werden daher regelmäßig auf Nitrit getestet. In natürlichen Gewässern und in Trinkwasser kann Nitrit zu Kindersterblichkeit und Fischsterben führen. Der primäre Trinkwasserstandard der EPA liegt bei 1 mg/l. Nitrat ist auch ein Nebenprodukt des biologischen Abbaus von pflanzlichem und tierischem Material. Hohe Konzentrationen sind in ländlichen, landwirtschaftlich geprägten Gegenden zu finden, wo regelmäßig Düngemittel eingesetzt werden. Auch industrielle Abwässer können Nitrat in höheren Konzentrationen enthalten.
Der EU-Grenzwert liegt bei 50 mg/L und kann mit diesen Teststreifen sicher kontrolliert werden. Einige Lebensmittel müssen auf ihren Nitratgehalt getestet werden. Nitrate werden häufig als Konservierungsmittel verwendet oder gelangen aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Düngemitteln in die Lebensmittel. Zu hohe Nitratkonzentrationen in Lebensmitteln können negative Auswirkungen auf die Lebensmittelqualität und die Gesundheit der Konsumenten haben. Regelmäßige Nitrattests sind daher in der Lebensmittelindustrie sehr wichtig. Zudem nutzen Landwirte diesen Test, um den Stickstoffgehalt im Boden zu überprüfen und so die benötigte Menge an Düngemittel zu ermitteln. Diese Teststreifen eignen sich ideal, um die Nitrat- und Nitritwerte schnell und sicher zu überprüfen.