2-(Diisopropylamino)ethyl methacrylate 97% inhibiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) ~100 ppm
730971-25G
730971-100G
SIAL730971-25GEA
111
EUR
SIAL730971-25G
SIAL730971-100G
2-(Diisopropylamino)ethyl methacrylate 97% inhibiert, Sigma-Aldrich®
2-(Diisopropylamino)ethyl methacrylate
2-(Diisopropylamino)ethyl methacrylate, Stabilized with 80-100 ppm MEHQ
Formel:
C₁₂H₂₃NO₂ Dichte: 0,900 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00072647 CAS-Nummer: 16715-83-6 EINECS: 240-772-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) | Colorless to Tan |
Appearance (Form) | Liquid |
Proton NMR spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥96,5% |