ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Landon Low
Lieferant: ELTEN
729505/40 729505/41 729505/42 729505/43 729505/44 729505/45 729505/46 729505/47 729505/48
ELTN729505/40EA 84.9 EUR
ELTN729505/40 ELTN729505/41 ELTN729505/42 ELTN729505/43 ELTN729505/44 ELTN729505/45 ELTN729505/46 ELTN729505/47 ELTN729505/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Landon Low
Schuhe und Stiefel
Metall- und lederfreie ESD-Sicherheitsschuhe aus Textilmaterial/Mikrofaser, mit gepolsterter Lasche und Zweischichten- TPU/PU-Sohle MAXXIMO.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage.
Farbe: Grau
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1, SRC, Form A