ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, DANIEL Pro Low
Lieferant: ELTEN
7279101/46 7279101/47 7279101/48 7279102/40 7279102/41 7279102/42 7279102/43 7279102/44 7279102/45 7279102/46 7279102/47 7279102/48 7279103/40 7279103/41 7279103/42 7279103/43 7279103/44 7279103/45 7279103/46 7279103/47 7279103/48 7279101/40 7279101/41 7279101/42 7279101/43 7279101/44 7279101/45
ELTN7279101/46EA 91.9 EUR
ELTN7279101/46 ELTN7279101/47 ELTN7279101/48 ELTN7279102/40 ELTN7279102/41 ELTN7279102/42 ELTN7279102/43 ELTN7279102/44 ELTN7279102/45 ELTN7279102/46 ELTN7279102/47 ELTN7279102/48 ELTN7279103/40 ELTN7279103/41 ELTN7279103/42 ELTN7279103/43 ELTN7279103/44 ELTN7279103/45 ELTN7279103/46 ELTN7279103/47 ELTN7279103/48 ELTN7279101/40 ELTN7279101/41 ELTN7279101/42 ELTN7279101/43 ELTN7279101/44 ELTN7279101/45
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, DANIEL Pro Low
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus hydrophobiertem Nubukleder, Textilfutter, Reflexmaterial, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer Zweischichten-PU/PU-Laufsohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Abriebfeste Überkappe zum Schutz des Obermaterials
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, Form A