Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Matthew Pro GTX Mid
Lieferant: ELTEN
7678101/40 7678101/41 7678101/42 7678101/43 7678101/44 7678101/45 7678101/46 7678101/47 7678101/48 7678102/40 7678102/41 7678102/42 7678102/43 7678102/44 7678102/45 7678102/46 7678102/47 7678102/48 7678103/40 7678103/41 7678103/42 7678103/43 7678103/44 7678103/45 7678103/46 7678103/47 7678103/48 1767801/36 1767801/37 1767801/38 1767801/39 1767802/36 1767802/37 1767802/38 1767802/39 1767803/36 1767803/37 1767803/38 1767803/39
ELTN7678101/40EA 111.9 EUR
ELTN7678101/40 ELTN7678101/41 ELTN7678101/42 ELTN7678101/43 ELTN7678101/44 ELTN7678101/45 ELTN7678101/46 ELTN7678101/47 ELTN7678101/48 ELTN7678102/40 ELTN7678102/41 ELTN7678102/42 ELTN7678102/43 ELTN7678102/44 ELTN7678102/45 ELTN7678102/46 ELTN7678102/47 ELTN7678102/48 ELTN7678103/40 ELTN7678103/41 ELTN7678103/42 ELTN7678103/43 ELTN7678103/44 ELTN7678103/45 ELTN7678103/46 ELTN7678103/47 ELTN7678103/48 ELTN1767801/36 ELTN1767801/37 ELTN1767801/38 ELTN1767801/39 ELTN1767802/36 ELTN1767802/37 ELTN1767802/38 ELTN1767802/39 ELTN1767803/36 ELTN1767803/37 ELTN1767803/38 ELTN1767803/39
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Matthew Pro GTX Mid
Schuhe und Stiefel
Lederfreie ESD-Sicherheitsstiefel mit Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial CORDURA®, Innenfutter aus GORE-TEX, Reflexmaterial, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer Zweischichten-PU/PU-Laufsohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/rot
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Standards: DGUV 112-191; EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S3, CI, SRC, Form B