ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, impulse EA blue low, S1
Lieferant: ELTEN
7271501/47 7271501/40 7271501/41 7271501/42 7271501/43 7271501/44 7271501/45 7271501/46 7271501/48 7271502/40 7271502/41 7271502/42 7271502/43 7271502/44 7271502/45 7271502/46 7271502/47 7271502/48 7271503/40 7271503/41 7271503/42 7271503/43 7271503/44 7271503/45 7271503/46 7271503/47 7271503/48
ELTN7271501/47EA 86.9 EUR
ELTN7271501/47 ELTN7271501/40 ELTN7271501/41 ELTN7271501/42 ELTN7271501/43 ELTN7271501/44 ELTN7271501/45 ELTN7271501/46 ELTN7271501/48 ELTN7271502/40 ELTN7271502/41 ELTN7271502/42 ELTN7271502/43 ELTN7271502/44 ELTN7271502/45 ELTN7271502/46 ELTN7271502/47 ELTN7271502/48 ELTN7271503/40 ELTN7271503/41 ELTN7271503/42 ELTN7271503/43 ELTN7271503/44 ELTN7271503/45 ELTN7271503/46 ELTN7271503/47 ELTN7271503/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, impulse EA blue low, S1
Schuhe und Stiefel
Lederfreie, sportliche und leichte ESD-Sicherheitsschuhe mit Mikrofaser-Obermaterial, Reflexmaterial, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer rutschhemmenden Zweischichten-TPU/PU-Sohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige, semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie,More Product Information