Quecksilber(II)sulfat ≥99,0% (durch Fällungstitration), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Quecksilbersulfat
83384-250G 83384-50G 83384-100G 83384-3KG
83384-250GEA 372.91 EUR
83384-250G 83384-50G 83384-100G 83384-3KG
Quecksilber(II)sulfat ≥99,0% (durch Fällungstitration), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Molecular Weight: 296,65 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 7,56 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
Glowing After reducing with HCOOH(as SO₄) Max. 0.02 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 50 ppm
Mercury (Hg⁺) Max. 0.15 %