Perchlorsäure ~60% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überchlorsäure
311413-500ML
311413-1L
311413-500MLEA
177.84
EUR
311413-500ML
311413-1L
Perchlorsäure ~60% ACS, Fluka™
Perchlorsäure
Formel:
HClO₄ Molecular Weight: 100.46 g/mol Siedepunkt: 203 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 1.67 g/cm³ Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011325 CAS-Nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1 I |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 60.0 - 62.0 % |
Residue on ignition | Max. 0.003 % |
Iron (Fe) | Max. 1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Phosphate, silicate (as SiO₂) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.001 % |
Total N | Max. 0.001 % |
APHA | Max. 10 |
Ignition Residue | ≤0.003% |